Learn More
CD4 Rat, Biotin, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB8-B-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982508
  • 117.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
28-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
CD4
GK1.5
Biotin
NP_038516
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12504
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Cd4
IgG2b kappa
100 μg
Store at 2-4°C.