missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Rat, Biotin, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
82.05 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD4 |
---|---|
Klon | GK1.5 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992508
|
EnquireBio
QAB8-B-25UG |
25 μg |
82.05 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982508
|
EnquireBio
QAB8-B-100UG |
100 μg |
131.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD4 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
12504 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
GK1.5 | |
Flow Cytometry | |
Biotin | |
RUO | |
NP_038516 | |
Cd4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |