Learn More
CD4 Mouse, V450, Clone: RPA-T4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB12-V450-100Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911528
  • 263.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
Protein A/G Purified
RUO
920
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-T4
Violet Fluor 450 (V450)
NP_001181945
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Zertifikate
Special Offers
Special Offers