missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Mouse, PE-Cy7, Clone: SK3, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB10-PE7-500Tests

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15911488

  • 2195.00 CHF / 500 Tests


Verfügbar ab
26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Spezifikation

CD4
SK3
PE-Cyanine7
NP_001181945
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
920
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
IgG1 kappa
500 Tests
Store at 2-4°C.
Monoclonal
Videos
Dokumentation