Learn More
CD4 Mouse, FITC, Clone: SK3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB10-F-500Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15921478
  • 1890.00 CHF / 500 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
Protein A/G Purified
RUO
920
IgG1 κ
Flow Cytometry
SK3
FITC
NP_001181945
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD4 Mouse, FITC, Clone: SK3, enQuireBio™ > 500 Tests