Learn More
CD4 Mouse anti-Human, APC-Cy7, Clone: RPA-T4, BD
Mouse Monoclonal Antibody
345.00 CHF - 705.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD4
Klon RPA-T4
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat APC-Cyanine7
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15841389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561839
25 Tests
345.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15829088
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
557871
100 Tests
705.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The RPA-T4 monoclonal antibody specifically binds to CD4, a 59 kDa single-chain transmembrane glycoprotein that is expressed on T-helper/inducer cell populations. CD4 is also expressed on thymocytes subsets and at lower levels on monocytes and macrophages. CD4 functions as a co-receptor in MHC class II-restricted antigen-induced T cell activation and as a receptor for human immunodeficiency viruses (HIV). This antibody binds to the D1 domain (CDR1 and CDR3 epitopes) of the CD4 antigen and reacts with approximately 80% of thymocytes and 45% of peripheral blood lymphocytes. RPA-T4 is capable of blocking HIV-1, gp120, and inhibits syncytium formation.
Spezifikation
Spezifikation
CD4
Flow Cytometry
APC-Cyanine7
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
RPA-T4
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified