Learn More
CD3e Armenian Hamster, PE-Cy5, Clone: 145-2C11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB2-PE5-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911648
  • 199.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
07-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
CD3e
145-2C11
PE-Cyanine5
XP_006510029
Armenian Hamster
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12501
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd3e
IgG
100 μg
Store at 2-4°C.