Learn More
CD3e Armenian Hamster, Biotin, Clone: 145-2C11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB2-B-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15901638
  • 94.10 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD3e
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd3e
Protein A/G Purified
RUO
12501
IgG
Flow Cytometry
145-2C11
Biotin
XP_006510029
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.