Learn More
CD38 Mouse anti-Human, PE, Clone: HB7, BD
Mouse Monoclonal Antibody
1055.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD38
Klon HB7
Konzentration 12.5μg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15825988
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
342371
50 Tests
1055.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The CD38 antibody, clone HB7, is derived from hybridization of mouse P3-X63-Ag8.653 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with the BJAB cell line.
The CD38 antibody recognizes an integral membrane glycoprotein of 45 kilodaltons (kDa), with a protein core of 35 kDa. The CD38 antigen is also known as T10, ADP-ribosyl cyclase, and cyclic ADP ribose hydrolase 1.
Spezifikation
Spezifikation
CD38
12.5μg/mL
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed.
HB7
Flow Cytometry
PE
RUO
Human BJAB B cell line