Learn More
CD38 Mouse anti-Human, BB700, Clone: HIT2, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566445
Additional Details : Gewicht : 0.00840kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825059
  • 695.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
01-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD38 Monoclonal antibody specifically detects CD38 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD38
HIT2
Conjugated, Purified
IgG1, κ
RUO
Primary
CD38
Flow Cytometry
BB700
Mouse
100 Tests
Refrigerate (2 to 8°C)