Learn More
Invitrogen™ Mouse CD36 ELISA Kit
Artikelnummer. 17155699
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 17155699
Marke: Invitrogen™ EMCD36X5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Mouse CD36 ELISA quantitates Ms CD36 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms CD36. Principle of the method The Mouse CD36 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD36 (Fettsäuretranslokase, FAT) ist ein 88 kDa, ditopisch glykosyliertes Protein, das zur Klasse-B-Familie der Scavenger-Rezeptoren gehört. CD36 wird von den meisten ruhenden B-Zellen der Randzonen exprimiert, nicht jedoch von follikulären und B1 B-Zellen. Es wird In-vitro schnell in follikulären B-Zellen durch TLR- und CD40-Stimulation induziert. CD36 wirkt sich nicht auf die Entwicklung von B-Zellen aus, sondern moduliert sowohl die primäre als auch die sekundäre Antikörperreaktion. Ähnlich wie der Glukosetransporter GLUT4 wird CD36 nach Zellstimulation durch Insulin von intrazellulären Pools in die Plasmamembran translokalisiert. Bei der Maus ist CD36 für die gustatorische Wahrnehmung von langkettigen Fettsäuren verantwortlich. CD36 wird bevorzugt in Lipid-Rafts gefunden, was die Verbindung mit Rezeptoren, Signalisierungs- und Adaptermolekülen erleichtert. Bindet an Kollagen, Thrombospondin, anionische Phospholipide und oxidiertes LDL. Darüber hinaus kann CD36 als Zelladhäsionsmolekül fungieren und direkt die Zelladhäsion von mit Plasmodium falciparum parasitisierten Erythrozyten vermitteln. Mutationen im CD36-Gen führen zu einem Thrombozytenglykoproteinmangel. Es wurden mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten gefunden, die für das CD36-Protein codieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q08857
Assay-Bereich 27,43 pg/ml bis 20.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 30 pg/mL
Kalibrierbereich 30 pg/mL bis 20000 pg/mL
Beschreibung CD36-ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Maus-Spezies, CD-Proteinfamilie, Apoptose-Forschung, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), entwickelt für die Quantifizierung und den Nachweis von CD36 in Proben mithilfe eines Mikrotiterplatten-Lesegeräts
Nachweisbare Analyten CD36
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie CD-Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Substrattyp TMB
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 12491
Gensymbol FAT,GPIV,Scarb3
Wirtsspezies Maus
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Biotinylierter Nachweisantikörper, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Waschpuffer, SAV-HRP, Standard
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Apoptose
Probenvolumen Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym FAT, GPIV, Scarb3
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min