missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD36 Armenischer Hamster Anti-Maus, APC, Klon: HM36, eBioscience™

Monoklonaler Antikörper des armenischen Hamsters

Marke:  Invitrogen 17-0362-80

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15983194

  • 102.00 CHF / 25 Mikrogramm


Verfügbar ab
09-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

CD36 (Fettsäuretranslokase, FAT) ist ein 88 kDa, ditopisch glykosyliertes Protein, das zur Klasse-B-Familie der Scavenger-Rezeptoren gehört. CD36 wird von den meisten ruhenden B-Zellen der Randzonen exprimiert, nicht jedoch von follikulären und B1-B-Zellen. Es wird In-vitro schnell in follikulären B-Zellen durch TLR- und CD40-Stimulation induziert. CD36 wirkt sich nicht auf die Entwicklung von B-Zellen aus, sondern moduliert sowohl die primäre als auch die sekundäre Antikörperreaktion. Ähnlich wie der Glukosetransporter GLUT4 wird CD36 nach Zellstimulation durch Insulin von intrazellulären Pools in die Plasmamembran translokalisiert. Bei der Maus ist CD36 für die gustatorische Wahrnehmung von langkettigen Fettsäuren verantwortlich. CD36 wird bevorzugt in Lipid-Rafts gefunden, was die Verbindung mit Rezeptoren, Signalisierungs- und Adaptermolekülen erleichtert. CD36 bindet an Kollagen, Thrombospondin, anionische Phospholipide und oxidiertes LDL. Darüber hinaus kann CD36 als Zelladhäsionsmolekül fungieren und direkt die Zelladhäsion von mit Plasmodium falciparum parasitisierten Erythrozyten vermitteln. Mutationen im CD36-Gen führen zu einem Thrombozytenglykoproteinmangel. Es wurden mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten gefunden, die für das CD36-Protein codieren.
Spezifikation

Spezifikation

CD36
Monoklonal
0.2 mg/ml
PBS mit 0.1 % Gelatine und 0.09 % Natriumazid; pH 7.2
Q08857
SR-B3, SCARB3, GPIIIB, GPIV, PAS IV, PAS-4, FAT
Armenischer Hamster
IgG
25 μg
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Primär
12491
Durchflusszytometrie
HM36
APC
CD36
Flüssig
CD36
Mit Maus-CD36 in voller Länge transfizierte Cho-Zellen
Affinitätschromatographie
RUO
Antikörper
Monoklonal
Maus
Videos
Dokumentation