Learn More
CD314 (NKG2D) Monoclonal Antibody (A10), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
166.00 CHF - 678.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD314 (NKG2D)
Klon A10
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15278657
Unterlagen ansehen
Invitrogen
16-5872-81
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15288657
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
16-5872-82
100 μg
279.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15298657
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
16-5872-85
500 μg
440.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15208667
Unterlagen ansehen
Invitrogen
16-5872-86
1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The A10 monoclonal antibody reacts with the mouse NKG2D, a lectin-like molecule expressed on both human and mouse NK cells. Mouse NKG2D binds to retinoic acid-inducible RAE-1 alpha, beta, gamma, delta, epsilon and the minor histocompatibility molecule H60 and has the ability to costimulate multiple NK activation receptors, through the DAP12/DAP10 adaptor molecules. NKG2D is expressed by all spleen and liver NK cells, NK1.1(+) thymocytes, in vitro activated LAK cells, and a subset of splenic NKT cells. A10 and C7 antibodies detect NK cells from all inbred strains of mice tested so far. In redirected lysis assays, A10 is reported to stimulate NK cells to kill Daudi targets. In addition, immobilized A10 is reported to induce production of GM-CSF by NK clones and LAK cells through a CD16 (FC gamma RIII) concomitant engagement. A10 and another hamster anti-mouse NKG2D (clone C7) compete with each other for binding to transfected cells by flow cytometric analysis, suggesting that they may bind to similar epitopes or block each other by steric hindrance. C7 (neutralizing) and A10 (activating) also exhibit different functional properties. Expression of the NKG2D antigen on mouse peripheral NK and NKT cells can be detected by flow cytometric analysis using mAb CX5 with much brighter intensity. Applications Reported: The A10 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. It has also been reported in activation in functional studies.
Natural killer (NK) cells are lymphocytes that can mediate lysis of certain tumor cells and virus-infected cells without previous activation. NK cells can regulate specific humoral and cell-mediated immunity, and preferentially express several calcium-dependent (C-type) lectins, which have been implicated in the regulation of NK cell function. The NK gene encodes a member of the NKG2 family, and the encoded transmembrane protein is characterized by a type II membrane orientation (extracellular C terminus) and the presence of a C-type lectin domain. The NKG2 gene family is located within the NK complex, a region that contains several C-type lectin genes preferentially expressed in NK cells.
Spezifikation
Spezifikation
CD314 (NKG2D)
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.2
27007
IgG
Affinity chromatography
Antibody
A10
Flow Cytometry, Functional Assay
Functional Grade
Armenian Hamster
Mouse
O54709
Klrk1
Primary
4° C
Klrk1