Learn More
CD3 Rat, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB3-25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911798
  • 110.00 CHF / 25 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Spezifikation
CD3
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd3g
Protein A/G Purified
RUO
12502
IgG2b κ
Flow Cytometry
17A2
Unconjugated
NP_033980
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD3 Rat, Clone: 17A2, enQuireBio™ > 25 μg