Learn More
Beskrivelse
The CD3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CD3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | CD3 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Klon | 4I19 |
| Konzentration | 500 μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Gensymbole | FLJ18683; T3E; TCRE |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant Protein |
| Reinigungsverfahren | Protein A purification |
| Menge | 100 μL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?