Learn More
CD3 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: UCHT1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
222.00 CHF - 407.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD3 |
---|---|
Klon | UCHT1 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15922258
|
EnquireBio
QAB6-PCP55-25Tests |
25 Tests |
222.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15912258
|
EnquireBio
QAB6-PCP55-100Tests |
100 Tests |
407.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
CD3 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
915 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
UCHT1 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_001035741 | |
CD3D | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |