Learn More
CD3 Mouse, PE-Cy7, Clone: UCHT1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB6-PE7-100Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15962258
  • 263.67 CHF / 100 Tests
Voraussichtliches Versanddatum: 05-11-2021
Spezifikation
CD3
UCHT1
PE-Cyanine7
NP_001035741
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
915
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3D
IgG1 kappa
100 Tests
Store at 2-4°C.