Learn More
CD3 Mouse, PE-Cy7, Clone: UCHT1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
143.00 CHF - 275.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD3 |
---|---|
Klon | UCHT1 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972258
|
EnquireBio
QAB6-PE7-25TESTS |
25 Tests |
143.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962258
|
EnquireBio
QAB6-PE7-100TESTS |
100 Tests |
275.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD3 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
915 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
UCHT1 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_001035741 | |
CD3D | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |