Learn More
CD3 Mouse, APC, Clone: SK7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB4-APC-100Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911948
  • 520.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD3
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3E
Protein A/G Purified
RUO
916
IgG1 κ
Flow Cytometry
SK7
APC
NP_000724
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.