missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Mouse, APC, Clone: Hit3a, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
128.10 CHF - 220.50 CHF
Spezifikation
| Antigen | CD3 |
|---|---|
| Klon | Hit3a |
| Konzentration | 5μL/Test |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15912378
|
EnquireBio
QAB7-APC-25Tests |
25 Tests |
128.10 CHF
25 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15902378
|
EnquireBio
QAB7-APC-100Tests |
100 Tests |
220.50 CHF
100 Tests |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| CD3 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 916 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| Hit3a | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| NP_000724 | |
| CD3E | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts