Learn More
CD3 Molecular Complex Rat anti-Mouse, FITC, Clone: 17A2, BD
Rat Monoclonal Antibody
199.00 CHF - 515.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD3 Molecular Complex
Klon 17A2
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15831349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561798
0.1 mg
199.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15838038
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555274
0.5 mg
515.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The 17A2 monoclonal antibody specifically binds to the T-cell receptor-associated CD3 complex that is expressed on many thymocytes and mature T lymphocytes. Plate-bound 17A2 antibody has been reported to induce IL-2 production by cultured T cells in the absence of accessory cells. The binding of the 17A2 antibody to T cells can be blocked by the anti-CD3e mAb 145-2C11. This suggests that the 17A2 antibody recognizes an epitope of the CD3 epsilon chain. In vivo treatment with 17A2 antibody has been reported to partially deplete T lymphocytes and temporarily down-modulates CD3 expression on T cells.
Spezifikation
Spezifikation
CD3 Molecular Complex
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
Immunology
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
IgG2b κ
Affinity Purified
17A2
Flow Cytometry
FITC
RUO
Mouse
γδ TCR-positive T-T hybridoma D1
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.