Learn More
IBA Lifesciences CD3 Fab-TACS™ Agarosesäulen-Starterkit
Markierungsfreie Isolierung von CD3+ T-Zellen
Marke: IBA Lifesciences 6-3304-002
Additional Details : CAS : 26628-22-8 Gewicht : 0.18600kg
Beschreibung
- FAB-TACS™ - Traceless Affinity Cell Selection - ist ein positiver Zellisolierungsansatz auf Grundlage der auf unserer Strep-Tag™-Technologie
- CD3 ist ein Co-Rezeptor, der mit dem T-Zellrezeptor in Verbindung steht und eine Rolle bei der T-Zellaktivierung spielt
- Strep-Tactin™ TACS Agarosesäulen werden mit Strep-Tactin™-beschichteten Agarose-Makrobeads gefüllt, die zur Zellisolierung entwickelt wurden
- FAB-Fragmente, die zu einem Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) fusioniert sind, binden sich an die Matrix
- Aufgrund der exklusiven Bindung des Fab-Strep an einem Oberflächenmarker haften Zielzellen an der Matrix. Zielungebundene Zellen werden effizient weggespült.
- In einem letzten Schritt führt die Zugabe von Biotin zur Elution der Zielzellen und Fab-Streps.
- Nach der Elution distanzieren sich die Fab-Streps aufgrund ihrer geringen Affinität von den Zelloberflächen
- Die markierungsfreien authentischen Zielzellen sind jetzt für weitere Anwendungen bereit.
Spezifikation
Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säulen, 0,3 ml (2 x), CD3 Fab-Strep (Maus), 10 x Puffer-CI, Biotin-Lagerlösung, TACS-Säulenadapter | |
2°bis 8 °C | |
Murine Splenozyten | |
Maus |
For Research Use Only.