Learn More
IBA Lifesciences CD3 Fab-Strep
Zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniertes Fab-Fragment geringer Affinität
28.75 CHF
Spezifikation
Form | Lyophilisiert |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszierende Zellfärbung & Sortierung, Zellisolierung mit Magnet oder Affinitätschromatographie |
Produktcode | Marke | Spezies | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spezies | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17217600
|
IBA Lifesciences
6-8001-150 |
Human |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
17217610
|
IBA Lifesciences
6-8504-150 |
Maus |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- CD3 Fab-Strep ist ein rekombinant exprimiertes Fab-Fragment mit niedriger Affinität, das zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniert ist
- Aufgrund seiner geringen Affinität zum Ziel ist eine Erhöhung der Avidität erforderlich, um eine ausreichende Bindung an die Zelloberfläche zu gewährleisten
- Die Kombination von Fab-Streps mit einem Strep-Tactin™-Backbone führt zur Bildung von Komplexen, die stabil an Zellen binden
- Fab-Streps wurden zur spurenlosen Affinitätszellselektion (Fab-TACS™) auf Grundlage unserer Strep-Tag™-Technologie entwickelt.
Spezifikation
Lyophilisiert | |
Fluoreszierende Zellfärbung & Sortierung, Zellisolierung mit Magnet oder Affinitätschromatographie |
For Research Use Only.