Learn More
CD284 (TLR4) Maus-Anti-Human, Alexa Fluor™ 488, Klon: HTA125, eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Affymetrix eBioscience 53-9917-41
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12740780
  • 155.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
22-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Description: The HTA125 monoclonal antibody reacts with human Toll-like receptor 4 (TLR4). So far, at least ten members of the Toll family have been identified in humans. This family of type I transmembrane proteins is characterized by an extracellular domain with leucine-rich repeats and a cytoplasmic domain with homology to the type I IL-1 receptor. Two of these receptors, TLR2 and TLR4, are pattern recognition receptors and signaling molecules in response to bacterial lipoproteins and have been implicated in innate immunity and inflammation. TLR4 physically associates with another molecule called MD-2, and together with CD14, this complex is responsible for LPS recognition and signaling. TLR4 is expressed by peripheral blood monocytes. HTA125 has been reported to immunoprecipitate human TLR4 (∽100 kDa) from transfected cells. Most TLR cell surface expression, especially TLR1 and TLR4, occurs at low levels on monocytes and at even lower levels on other cell types including granulocytes and immature dendritic cells (iDC). Furthermore, a relatively high degree of variability in TLR surface expression has been reported among normal donors. Applications Reported: This HTA125 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This HTA125 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (1 µg) per test.
Ein Test ist definiert als die Menge (µg) des Antikörpers, der eine Zellprobe in einem Endvolumen von 100 µl färbt. Die Zellzahl sollte empirisch ermittelt werden, kann aber von 10^5 bis 10^8 Zellen/Test reichen. Für eine optimale Färbung von TLR4 wird dringend empfohlen, Vollblut nach dem unter Bewährte Protokolle zu findenden LWB-Protokoll zu färben und nicht mit dem Ficoll-Gradienten hergestellte normale menschliche periphere Blutzellen. Die Verwendung eines Dichtegradienten scheint die Färbungsintensität deutlich zu reduzieren. Darüber hinaus eignen sich hellere Fluorophore wie APC und PE besser für die Betrachtung endogener TLR4-Konzentrationen. Anregung: 488 nm, Emission: 519 nm; Laser: Blauer Laser. Filtration 0.2 μm nach Fertigung gefiltert. TLR4 gehört zur Familie der Toll-like-Rezeptoren (TLR), die eine bedeutende Rolle bei der Erkennung von Krankheitserregern und der Aktivierung des angeborenen Immunsystems spielt. TLRs sind von Drosophila bis zum Menschen hochkonserviert und weisen strukturelle und funktionelle Ähnlichkeiten auf. Dieser Rezeptor wird am häufigsten in der Plazenta und in der myelomonozytischen Subpopulation der Leukozyten exprimiert. Er ist beteiligt an durch Lipopolysaccharid (LPS) hervorgerufenen Signaltransduktionsereignissen, das in den meisten gramnegativen Bakterien vorkommt.
Spezifikation
Spezifikation
CD284 (TLR4)
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with 0.1% gelatin, 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
O00206
Toll-like Receptor 4, ARMD10, CD284, TLR-4, TOLL, hToll, homolog of Drosophila toll
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Flow Cytometry
HTA125
Alexa Fluor™ 488
TLR4
Flüssig
TLR4
IgG2a, kappa
25 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
7099
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.