missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD28 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: CD28.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
191.00 CHF - 372.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD28 |
---|---|
Klon | CD28.2 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15921908
|
EnquireBio
QAB37-PCP55-25TESTS |
25 Tests |
191.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15911908
|
EnquireBio
QAB37-PCP55-100TESTS |
100 Tests |
372.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD28 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
940 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
CD28.2 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_006130 | |
CD28 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |