Learn More
IBA Lifesciences CD28 Isolation Kit für FABian™
IBA GmbH™ CD28 Isolationskit für FABian™ für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
97.14 CHF - 769.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Magnetloses Zellisolationskit
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation of label-free cells
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15889774
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
6-6014-001
1 Kits, human Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15899774
Unterlagen ansehen
IBA Lifesciences
6-6014-010
10 Kits, human Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Kit wird für die Aufreinigung von CD28 positiven T-Zellen aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
  • Es enthält CD28-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
  • Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus bis zu 9 ml Vollblut oder bis zu 6.25 ml Buffy-Coat zu isolieren.
Spezifikation
Spezifikation
Magnetloses Zellisolationskit
2 °C bis 8 °C
Isolation of label-free cells
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences CD28 Isolation Kit für FABian™