Learn More
CD274 Mouse anti-Human, PE, Clone: MIH1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
241.00 CHF - 499.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD274
Klon MIH1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15821339
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561787
25 Tests
241.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15819118
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
557924
100 Tests
499.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PD-L1 and PD-L2 are newly discovered members of the B7 family are the ligands for the program death 1 (PD-1) receptor. They are expressed on immature dendritic cells and mature dendritic cells. PD-L1, also called B7-H1, is expressed on antigen-presenting cells, including IFN- γ-stimulated monocytes, and activated human and murine dendritic cells. Monoclonal antibodies that block PD-L1 and PD-L2 on dendritic cells result in enhanced T cell proliferation and cytokine production. PD-L1 is also expressed on placental trophoblasts, myocardial endothelium, cortical thymic epithelial cells, and on most carcinomas. Studies show overlapping functions of PD-L1 and PD-L2 and indicate an important role for the PD-L:PD-1 pathway in regulating T cell responses.
Spezifikation
Spezifikation
CD274
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
MIH1
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
B7-H1, PD-L1