Learn More
CD252 / OX40-L Rat, APC, Clone: RM134L, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB75-APC-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982428
  • 119.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD252 / OX40-L
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Tnfsf4
Protein A/G Purified
RUO
22164
IgG2b κ
Flow Cytometry
RM134L
APC
NP_033478
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.