missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD252 / OX40-L Rat, APC, Clone: RM134L, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
119.00 CHF - 275.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD252 / OX40-L |
---|---|
Klon | RM134L |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15982428
|
EnquireBio
QAB75-APC-25UG |
25 μg |
119.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972428
|
EnquireBio
QAB75-APC-100UG |
100 μg |
275.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD252 / OX40-L | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
22164 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
RM134L | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_033478 | |
Tnfsf4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |