Learn More
CD25 Ratte Anti-Maus, Super Bright 436, Klon: PC61.5, eBioscience™
Monoklonaler Ratten-Antikörper
Marke:  Invitrogen 62-0251-82
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15963364
  • 321.00 CHF / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 30-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Description: The PC61.5 antibody reacts with mouse CD25, the 55 kDa interleukin-2 receptor alpha chain (IL-2R alpha). CD25 is expressed by early progenitors of the T and B lineage as well as by activated mature T and B lymphocytes. By itself, CD25 binds IL-2 only with low affinity. However, CD25 associates with CD122 (IL-2 receptor beta chain) and CD132 (common gamma chain) to form the high affinity IL-2 receptor. Binding of IL-2 to both the high and low affinity classes of IL-2 receptor is inhibited by the PC61.5 antibody. CD25 plays a role in lymphocyte differentiation and activation/proliferation. Applications Reported: This PC61.5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This PC61.5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This may be used at less than or equal to 0.125 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Super Bright 436 can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 436 nm. We recommend using a 450/50 bandpass filter, or equivalent. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.
Bei der Verwendung von zwei oder mehr Super Bright farbstoffkonjugierten Antikörpern in einem Färbepanel wird empfohlen, Super Bright Färbepuffer (Produktnr. SB-4400) zu verwenden, um unspezifische Polymerinteraktionen zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt für Super Bright Färbepuffer. Fixierung: Proben können in IC Fixierungspuffer (Produktnr. 00-8222) (100 μl Zellprobe + 100 μl IC Fixierungspuffer) oder in 1-stufiger Fix/Lyse-Lösung (Produktnr. 00-5333) für bis zu 3 Tage im Dunkeln bei 4 °C mit minimaler Auswirkung auf Helligkeit und FRET-Effizienz/Kompensation gelagert werden. Einige Verallgemeinerungen hinsichtlich der Fluorophorleistung nach der Fixierung können vorgenommen werden, aber die klonspezifische Leistung sollte empirisch bestimmt werden. Anregung: 405 nm; Emission: 436 nm; Laser: Violetter Laser CD25 (IL2-Rezeptor-Alphakette/IL2RA) ist ein Zytokin, das bei der Proliferation von T- und B-Lymphozyten eine Rolle spielt. Der Rezeptor dieses Zytokins (IL2RA) ist ein heterotrimerischer Proteinkomplex mit einer Gammakette, die auch von Interleukin4 (IL4) und Interleukin7 (IL7) gemeinsam genutzt wird. IL2RA, IL2R-beta-Kette (IL2RB) und die IL2R-gamma-Kette (IL2RG) bilden den IL2-Rezeptor mit hoher Affinität. Homodimerische IL2RA-Ketten führen zu einem Rezeptor mit niedriger Affinität, während homodimerische IL2RB-Ketten einen Rezeptor mittlerer Affinität erzeugen. Die Expression von IL2 in reifen Thymozyten ist monoallelisch, was einen ungewöhnlichen Regelungsmodus zur Kontrolle der präzisen Expression eines einzelnen Gens darstellt. IL2 wird hauptsächlich von reifen T-Zellen produziert. IL2 spielt eine wichtige Rolle als Wachstumsfaktor, Differenzierungsfaktor und Regulator des Zelltodes. IL-2 stimuliert die Proliferation von B-Zellen, erhöht die Aktivität natürlicher Killerzellen und hemmt die Bildung von Granulozyten-Makrophagen-Kolonien. Die gezielte Störung eines ähnlichen Gens bei Mäusen führt zu einer Colitis-ähnlichen Erkrankung, was eine Funktion bei der Immunantwort auf antigene Reize nahelegt. Mutationen in diesem Gen sind mit einem Interleukin2-Rezeptor-alpha-Mangel verbunden.
Spezifikation
Spezifikation
CD25
Monoklonal
0.2 mg/ml
PBS mit BSA und 0.09 % Natriumazid; pH-Wert 7.2
P01590
CD25; Il2r; Il2ra; Ly-43
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Antikörper
Monoklonal
Maus
Durchflusszytometrie
PC61.5
Superhell 436
Il2ra
Flüssig
Il2ra
IgG1, lambda
100 μg
4 °C, lichtgeschützt lagern, NICHT EINFRIEREN!
Primär
16184