Learn More
CD249 (BP-1) Monoclonal Antibody (6C3), eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen 14-5891-81
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15267567
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Description: The 6C3 monoclonal antibody reacts with mouse BP-1, also known as Ly-51 and 6C3 antigen. BP-1 is a 140 kDa type II transmembrane protein that is present on the surface as a disulfide-linked homodimer. This molecule is an enzyme with aminopeptidase A (APA) activity and is expressed by bone marrow stromal cells, thymic cortical epithelial cells and at early stages of mouse B cell development, on pre-B cells. The low level of BP-1 expression on pre-B cells can be upregulated in the presence of IL-7. Applications Reported: The 6C3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoprecipitation, and immunohistochemical staining. Applications Tested: The 6C3 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 1 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE. Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Appears to have a role in the catabolic pathway of the renin-angiotensin system. Probably plays a role in regulating growth and differentiation of early B-lineage cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CD249 (BP-1)
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
P16406
Enpep
Affinity chromatography
RUO
13809
4° C
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
6C3
Unconjugated
Enpep
ENPEP, BP1, APA, gp160, AP-A, EAP, aminopeptidase A, differentiation antigen gp160, glutamyl aminopeptidase
Rat
50 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only.