Learn More
CD247 Hamster anti-Human, FITC, Clone: H146-968, Invitrogen™
Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A15754
Artikelnummer. 15285834
  • 254.41 CHF / 0.10 Milligramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD247
Monoclonal
FITC
RP11-104L21.1, CD3-ZETA, CD3H, CD3Q, CD3Z, T3Z, TCRZ
100 μg
Primary
Human
Liquid
Flow Cytometry
H146-968
PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and 15mM sodium azide
Hamster
RUO
919
Store at 2 - 8 °C.