Learn More
CD24 Rat, PE, Clone: M1/69, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.10 CHF - 239.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD24
Klon M1/69
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911858
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB33-PE-25UG
25 μg
94.10 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901858
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB33-PE-100UG
100 μg
239.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD24
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12484
IgG2b κ
Protein A/G Purified
M1/69
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_033976
Cd24a
Primary
Store at 2-4°C.