missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Antibody (312830), DyLight 405, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB2555E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Monoclonal antibody specifically detects CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 312830 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD229, CD229 antigen, cell-surface molecule Ly-9, hly9, lymphocyte antigen 9Cell surface molecule Ly-9, mLY9, SLAMF3, T-lymphocyte surface antigen Ly-9 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD229/SLAMF3, Lys48-Phe454, Accession # AAH95921 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 4063 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur