Learn More
CD223 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: T47-530, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
273.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD223
Klon T47-530
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15844489
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
565717
25 Tests
273.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15834489
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
565716
100 Tests
590.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD223 Monoclonal antibody specifically detects CD223 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
CD223 Monoclonal antibody specifically detects CD223 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD223
Flow Cytometry
Alexa Fluor 647
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human LAG-3 Recombinant Protein
Primary
T47-530
Monoclonal
Purified
RUO
Human
LAG3; CD223; FDC; Lymphocyte activation gene 3 protein; Protein FDC
IgG1 κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to Alexa Fluor™ 647 under optimum conditions and unreacted Alexa Fluor™ 647 was removed.