Learn More
CD21 Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Pig,Rhesus Ma, BB700, Clone: B-ly4, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566570
Additional Details : Gewicht : 0.00810kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825159
  • 230.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
01-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human,Baboon,Cynomolgus,Pig,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD21
B-ly4
Purified
IgG1, κ
RUO
Primary
Human, Baboon, Cynomolgus, Pig, Rhesus Macaque
Flow Cytometry
BB700
Mouse
25 Tests
Refrigerate (2 to 8°C)