Learn More
CD21 Maus-Anti-Human, APC, Klon: HB5, eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Affymetrix eBioscience 17-0219-42
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12692049
  • 340.00 CHF / 1 Stück
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Beschreibung: Der monoklonale HB5-Antikörper reagiert mit humanem CD21, einem etwa 145 kDa Transmembranprotein des Typs I. CD21 wird durch reife B-Zellen, follikuläre dendritische Zellen und eine Untergruppe von Epithelzellen exprimiert und ist ein Rezeptor für die Komplementkomponente C3d und das Epstein-Barr-Virus (EBV). CD21 bildet in Verbindung mit CD19 und CD81 den multimolekularen Komplex mit BCR und ist an der Aktivierung von B-Zellen beteiligt. Berichtete Anwendungen: Dieser HB5-Antikörper wird in der durchflusszytometrischen Analyse eingesetzt. Getestete Anwendungen: Dieser HB5-Antikörper wurde durch eine durchflusszytometrische Analyse normaler humaner peripherer Blutzellen vortitriert und getestet. Kann mit 5 µl (0.03 µg) pro Test eingesetzt werden. Ein Test ist definiert als die Menge (µg) des Antikörpers, der eine Zellprobe in einem Endvolumen von 100 µl färbt. Die Zellzahl sollte empirisch ermittelt werden, kann aber von 10^5 bis 10^8 Zellen/Test reichen. Anregung: 633 bis 647 nm, Emission: 660 nm; Laser: Roter Laser. Filtration: 0.2 μm nach Fertigung gefiltert.
CD21 (Komplementrezeptor 2, CR2, C3D-Rezeptor, EBV-Rezeptor) bindet C3-Komplementfragmente, insbesondere Abbaufragmente, die kovalent an komplementaktivierende Oberflächen oder Antigene gebunden bleiben. CD21 spielt eine wichtige Rolle bei der Aufnahme und Erhaltung von Immunkomplexen, beim Überleben von Gedächtnis-B-Zellen sowie bei der Entwicklung und Erhaltung der humoralen Reaktion auf T-abhängige Antigene. CD21 dient auch als Schlüsselrezeptor für die Bindung des Epstein-Barr-Virus und ist am Targeting von Prionen zu follikulären dendritischen Zellen und der Beschleunigung der Neuroinvasion nach der peripheren Exposition gegenüber Prionen beteiligt. Eine lösliche Form von CD21 (sCD21) wird von der Lymphozytenoberfläche abgestoßen und behält die Fähigkeit zur Bindung entsprechender Liganden. CD21 fungiert als Rezeptor für C3d-, C3dg- und iC3b-Komplementkomponenten, für EBV und für IFNalpha. CD21 bindet an CD23 und assoziiert mit CD19, CD81 und Leu13, um einen langen Botenstoffkomplex zu bilden, der an der B-Zellenaktivierung beteiligt ist. Genetische Variationen im CD21-Gen sind mit einer Empfindlichkeit gegenüber systemischem Lupus erythematodes 9 (SLEB9) assoziiert. Es wurden alternativ gespleißte Transkriptvarianten gefunden, die verschiedene Isoformen von CD21 codieren.
Spezifikation
Spezifikation
CD21
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with 0.1% gelatin, 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P20023
EBV receptor, complement C3d receptor, complement receptor type 2, epstein-Barr virus receptor
Mouse
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Flow Cytometry
HB5
APC
CR2
Flüssig
CR2
IgG2a, kappa
100 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
1380
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.