Learn More
CD200 Mouse anti-Human, BB700, Clone: MRC OX-104, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566536
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825139
  • 418.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
01-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD200 Monoclonal antibody specifically detects CD200 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD200
MRC OX-104
Purified
IgG1, κ
RUO
Primary
Human
Flow Cytometry
BB700
Mouse
100 Tests
Refrigerate (2 to 8°C)