Learn More
CD20 Mouse, V450, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB31-V450-500Tests
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15911848
  • 1965.00 CHF / 500 Tests
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD20
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
MS4A1
Protein A/G Purified
RUO
931
IgG2b κ
Flow Cytometry
2H7
Violet Fluor 450 (V450)
NP_690605
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.