Learn More
CD20 Mouse, PE, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB31-PE-100Tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CD20 | |
Monoclonal | |
5μL/Test | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
MS4A1 | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
931 | |
IgG2b κ |
Flow Cytometry | |
2H7 | |
PE | |
NP_690605 | |
Mouse | |
100 Tests | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD20 Mouse, PE, Clone: 2H7, enQuireBio™ > 100 Tests
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur