Learn More
CD20 Mouse, PE, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB31-PE-500Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15931838
  • 1564.50 CHF / 500 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CD20
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
MS4A1
Protein A/G Purified
RUO
931
IgG2b κ
Flow Cytometry
2H7
PE
NP_690605
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.