Learn More
CD20 Mouse, PE, Clone: 2H7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB31-PE-500Tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| CD20 | |
| Monoclonal | |
| 5μL/Test | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| MS4A1 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 931 | |
| IgG2b κ |
| Flow Cytometry | |
| 2H7 | |
| PE | |
| NP_690605 | |
| Mouse | |
| 500 Tests | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |