missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD20 Antibody (obinutuzumab) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28159JF669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| CD20 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2 | |
| CD20 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers | |
| 931 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| obinutuzumab | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur