Learn More
CD2 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: RM2-5, BD
Rat Monoclonal Antibody
262.00 CHF - 650.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD2
Klon RM2-5
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15817008
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
553111
0.5 mg
650.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15831309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561758
0.1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The RM2-5 monoclonal antibody specifically binds to the immunoglobulin superfamily adhesion molecule, CD2 (LFA-2). CD2 is a type I transmembrane glycoprotein that serves as the the major receptor for CD48 in the mouse. CD2 is involved in T-cell activation, immunoregulation, and thymocyte maturation. In the mouse, CD2 is expressed on peripheral T lymphocytes, B lymphocytes, and NK cells, and a subpopulation of intraepithelial T lymphocytes. CD2 is expressed throughout mouse thymic ontogeny, except for distinct subsets of the CD4-CD8- early thymocytes. In the mouse bone marrow, CD2 is expressed on B220+ sIg+ CD43- pre-B cells, but not on CD43+ pro-B cells. The RM2-5 antibody is one of a set of five anti-mouse CD2 monoclonal antibodies that were classified into two groups according to their mutual competition in binding to cell surface CD2 and which block CD2-mediated cell-cell adhesion.
Spezifikation
Spezifikation
CD2
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
Mouse BALB/c Thymocytes
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
RM2-5
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2b λ
Affinity Purified
LFA-2; LFA-3 receptor; Ly37; Ly-37; Lymphocyte antigen 37; T11