Learn More
CD2 Mouse anti-Human, PE-CF594, Clone: RPA-2.10, BD
Mouse Monoclonal Antibody
303.00 CHF - 718.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD2
Klon RPA-2.10
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE-CF594
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15811819
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562319
25 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15821799
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562300
100 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The RPA-2.10 monoclonal antibody specifically binds to CD2. CD2 is a 50 kDa single-chain transmembrane glycoprotein, also known as LFA-2 or the receptor for sheep erythrocytes. CD2 belongs to the immunoglobulin superfamily of proteins along with its ligand LFA-3, CD58. It is present on about 80-90% of human peripheral blood lymphocytes, greater than 95% of thymocytes, all T lymphocytes that form E-rosettes and a subset of NK cells. CD2 plays a role in T-cell signaling and in lymphocyte adhesion.
This antibody is conjugated to BD Horizon™ PE-CF594, which has been developed exclusively by BD Biosciences as a better alternative to PE-Texas Red. PE-CF594 excites and emits at similar wavelengths to PE-Texas Red yet exhibits improved brightness and spectral characteristics. Due to PE having maximal absorption peaks at 496nm and 564nm, PE-CF594 can be excited by the blue (488-nm), green (532-nm) and yellow-green (561-nm) lasers and can be detected with the same filter set as PE-Texas Red (eg 610/20-nm filter).
Spezifikation
Spezifikation
CD2
Flow Cytometry
PE-CF594
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
LFA-2; Lymphocyte function antigen-2; T11/Leu-5; Rosette receptor
RPA-2.10
Monoclonal
Mouse
Human
Human Phytohemagglutinin-treated Lymphoblasts
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.