missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD2 Antibody (LFA2/600), Alexa Fluor™ 488 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-11608AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Human, Porcine, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
Spezifikation
| CD2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| CD2 antigen, CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor, CD2 molecule, Erythrocyte receptor, FLJ46032, LFA-2, LFA-3 receptor, lymphocyte-function antigen-2, Rosette receptor, SRBC, T11, T-cell surface antigen CD2, T-cell surface antigen T11/Leu-5 | |
| Recombinant human CD2 protein (Uniprot: P06729) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cells | |
| 914 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
| LFA2/600 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Pig, Primate | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur