Learn More
CD1c/BDCA-1 Antibody (3G1B3) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
272.00 CHF - 699.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD1c/BDCA-1
Klon 3G1B3
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18043076
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-61725
0.1 mL
699.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18617207
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-61725-0.025ml
0.025 mL
272.00 CHF
0.03 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CD1c/BDCA-1 Monoclonal specifically detects CD1c/BDCA-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
CD1c/BDCA-1
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
BDCA1, c polypeptide, CD1, CD1A, CD1c antigen, CD1c molecule, cortical thymocyte antigen CD1C, differentiation antigen CD1-alpha-3, R7, T-cell surface glycoprotein CD1c
CD1C
IgG2b
Protein G purified
3G1B3
Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Monoclonal
Purified
Cancer, Immunology
911
Purified recombinant fragment of human CD1C (AA: extra 18-302) expressed in E. Coli.
Primary
37.7 kDa