Learn More
CD196 (CCR6) Mouse anti-Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, BB700, Clone: 11A9, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566478
Additional Details : Gewicht : 0.00810kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825089
  • 274.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
01-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD196 (CCR6) Monoclonal antibody specifically detects CD196 (CCR6) in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD196 (CCR6)
11A9
Conjugated, Purified
IgG1, κ
RUO
Primary
CD196 (CCR6)
Flow Cytometry
BB700
Mouse
25 Tests
Refrigerate (2 to 8°C)
Monoclonal
Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey