missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD196 (CCR6) Mouse anti-Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, BB700, Clone: 11A9, BD Horizon™

Mouse Monoclonal Antibody

342.00 CHF - 810.00 CHF

Spezifikation

Antigen CD196 (CCR6)
Klon 11A9
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Blue 700 (BB700)
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15825089
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566478
25 Tests
342.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15815089
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
566477
100 Tests
810.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

CD196 (CCR6) Monoclonal antibody specifically detects CD196 (CCR6) in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

CD196 (CCR6)
Flow Cytometry
Brilliant Blue 700 (BB700)
RUO
IgG1 κ
Refrigerate (2 to 8°C)
11A9
Monoclonal
Mouse
Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Monkey
Primary
CD196 (CCR6)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications