Learn More
CD192 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: 48607, BD
Mouse Monoclonal Antibody
580.00 CHF - 1505.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD192
Klon 48607
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Alexa Fluor 647
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15891289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561744
25 Tests
580.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15819358
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
558406
100 Tests
1505.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The 48607 monoclonal antibody specifically binds to CD192 which is also known as, Chemokine C-C motif receptor 2 (CCR2), Monocyte chemoattractant protein 1 receptor (MCP-1 receptor/MCP-1-R), or CKR2. CD192 is a seven-transmembrane, G-protein-coupled receptor that is the specific receptor for Monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1/CCL2), MCP-2/CCL8, MCP-3/CCL7, and MCP-4/CCL13. CD192 is expressed on monocytes, dendritic cells, NK cells, basophils, and activated T cells and B cells. CD192 exists in two forms, CD192A and CD192B. The two forms are derived from alternatively spliced variants of a single gene and differ at the C-terminal end. CD192 plays an important role in inflammatory responses.
Spezifikation
Spezifikation
CD192
Flow Cytometry
Alexa Fluor 647
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
CCR2; MCP-1-R; CC-CKR-2; CMKBR2; CKR2; CCR2A; CCR2B; CKR2A; CKR2B
48607
Monoclonal
Mouse
Human
IgG2b
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.