Learn More
CD19 Rat, V450, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB28-V450-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15901778
  • 251.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD19
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd19
Protein A/G Purified
RUO
12478
IgG2a κ
Flow Cytometry
1D3
Violet Fluor 450 (V450)
NP_033974
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.